Tisk…
Nipecotamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR13974-1GEA 0 CZK
APOSOR13974-5G APOSOR13974-1G
Nipecotamide
Nipecotamide
Vzorec: C₆H₁₂N₂O
MW: 128,1700 g/mol
Bod tání: 103…106 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005993
CAS číslo: 4138-26-5
EINECS: 223-962-5