2-Hydrazino-6-methylbenzothiazole
APOSOR14131-5GEA
0
CZK
APOSOR14131-5G
APOSOR14131-1G
APOSOR14131-10G
2-Hydrazino-6-methylbenzothiazole
2-Hydrazino-6-methylbenzothiazole
Vzorec:
C₈H₉N₃S Bod tání: 220 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04448800 CAS číslo: 20174-69-0 |