6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR1419-5GEA
500
CZK
APOSOR1419-5G
APOSOR1419-25G
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
Vzorec:
C₇H₅BrN₂ MW: 197,03 g/mol Bod tání: 75…80 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06496200 CAS číslo: 6188-23-4 |