5-Amino-2-(4-methoxyphenyl)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR14219-250MGEA
1580
CZK
APOSOR14219-250MG
5-Amino-2-(4-methoxyphenyl)pyridine
5-Amino-2-(4-methoxyphenyl)pyridine
Vzorec:
C₁₂H₁₂N₂O Bod tání: 110…112 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD05864840 CAS číslo: 52057-98-4 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...