5-(4-Methylphenyl)-1H-tetrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR14403-1GEA
457
CZK
APOSOR14403-1G
APOSOR14403-250MG
5-(4-Methylphenyl)-1H-tetrazole
5-(4-Methylphenyl)-1H-tetrazole
Vzorec:
C₈H₈N₄ MW: 160,18 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01318164 CAS číslo: 24994-04-5 |