Tisk…
(S)-N-Boc-4-bromophenylalanine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR14556-25GEA 3150 CZK
APOSOR14556-25G APOSOR14556-100G APOSOR14556-10G
(S)-N-Boc-4-bromophenylalanine 97%
(S)-N-Boc-4-bromophenylalanine
Vzorec: C₁₄H₁₈BrNO₄
MW: 344,2 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00237571
CAS číslo: 62129-39-9