Tisk…
(S)-2-Amino-4-phenylbutanoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR14697-100GEA 2610 CZK
APOSOR14697-100G
(S)-2-Amino-4-phenylbutanoic acid 98%
(S)-2-Amino-4-phenylbutanoic acid
Vzorec: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179,22 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002619
CAS číslo: 943-73-7