2-Amino-4-nitrobenzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR1493-1GEA
665
CZK
APOSOR1493-1G
APOSOR1493-100MG
2-Amino-4-nitrobenzonitrile 95%
2-Amino-4-nitrobenzonitrile
Vzorec:
C₇H₅N₃O₂ MW: 163,1300 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04117876 CAS číslo: 87376-25-8 |