Tisk…
(3-Chloro-4-methoxyphenyl)methanamine hydrochloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
APOSOR1501-25GEA 5000 CZK
APOSOR1501-25G APOSOR1501-5G APOSOR1501-100G
(3-Chloro-4-methoxyphenyl)methanamine hydrochloride 98%
(3-Chloro-4-methoxyphenyl)methanamine hydrochloride
Vzorec: C₈H₁₁Cl₂NO
MW: 208,09 g/mol
Bod tání: 250…255 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01211460
CAS číslo: 41965-95-1