Tisk…
4-Biphenylboronic acid pinacol ester 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR15024-1GEA 417 CZK
APOSOR15024-1G
4-Biphenylboronic acid pinacol ester 98%
4-Biphenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₈H₂₁BO₂
MW: 280,17 g/mol
Bod tání: 112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368291
CAS číslo: 144432-80-4