Tisk…
4-Amino-3-methylbenzenesulphonamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR1516-1GEA 2200 CZK
APOSOR1516-1G
4-Amino-3-methylbenzenesulphonamide 95%
4-Amino-3-methylbenzenesulphonamide
Vzorec: C₇H₁₀N₂O₂S
MW: 186,2300 g/mol
Bod tání: 160 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00466840
CAS číslo: 53297-70-4