Tisk…
2-Butyl-5-chloroimidazole-4-carbaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR1530-100GEA 0 CZK
APOSOR1530-100G APOSOR1530-25G APOSOR1530-500G
2-Butyl-5-chloroimidazole-4-carbaldehyde 97%
2-Butyl-5-chloroimidazole-4-carbaldehyde
Vzorec: C₈H₁₁ClN₂O
MW: 186,6387 g/mol
Bod tání: 97…100 °C
Hustota: 1,3 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01934396
CAS číslo: 83857-96-9
EINECS: 410-260-0
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III