6-Amino-2-(4-bromophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR15317-500MGEA
11380
CZK
APOSOR15317-500MG
6-Amino-2-(4-bromophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine
6-Amino-2-(4-bromophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Vzorec:
C₁₃H₁₀BrN₃ Bod tání: 191…195 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08276939 CAS číslo: 885950-52-7 |