Tisk…
3-Phenyl-5-isoxazolecarboxylic acid 97%
Varování
APOSOR15371-5GEA 0 CZK
APOSOR15371-5G APOSOR15371-1G
3-Phenyl-5-isoxazolecarboxylic acid 97%
3-Phenyl-5-isoxazolecarboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₇NO₃
MW: 189,17 g/mol
Bod tání: 178…179,5 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01936010
CAS číslo: 14442-12-7