4'-(Methylsulphonyl)acetophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR1543-100GEA
0
CZK
APOSOR1543-100G
APOSOR1543-25G
APOSOR1543-500G
4'-(Methylsulphonyl)acetophenone 98%
4'-(Methylsulphonyl)acetophenone
Vzorec:
C₉H₁₀O₃S MW: 198,24 g/mol Bod tání: 126…129 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00025072 CAS číslo: 10297-73-1 |