Tisk…
Ethyl-1,3-benzothiazole-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR15441-5GEA 457 CZK
APOSOR15441-5G APOSOR15441-1G
Ethyl-1,3-benzothiazole-2-carboxylate
Ethyl-1,3-benzothiazole-2-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₉NO₂S
MW: 207,25 g/mol
Bod tání: 68…72 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00848360
CAS číslo: 32137-76-1