2-(Methylthio)-4-(tributylstannyl)pyrimidine
|
Nebezpečí
|
APOSOR15529-5GEA
22580
CZK
APOSOR15529-5G
APOSOR15529-1G
2-(Methylthio)-4-(tributylstannyl)pyrimidine
2-(Methylthio)-4-(tributylstannyl)pyrimidine
Vzorec:
C₁₇H₃₂N₂SSn Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01319026 CAS číslo: 123061-49-4 UN: 2788 ADR: 6.1,III |