Tisk…
2-Ethoxy-4-(tributylstannyl)thiazole
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR15534-500MGEA 6590 CZK
APOSOR15534-500MG
2-Ethoxy-4-(tributylstannyl)thiazole
2-Ethoxy-4-(tributylstannyl)thiazole
Vzorec: C₁₇H₃₃NOSSn
MW: 418,21
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07787373
CAS číslo: 240816-28-8