Tisk…
5-Methyl-2-(tributylstannyl)thiazole 96%
Nebezpečí
APOSOR15545-250MGEA 4570 CZK
APOSOR15545-250MG APOSOR15545-1G
5-Methyl-2-(tributylstannyl)thiazole 96%
5-Methyl-2-(tributylstannyl)thiazole
Vzorec: C₁₆H₃₁NSSn
MW: 388,19 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09025809
CAS číslo: 848613-91-2
UN: 2788
ADR: 6.1,III