Tisk…

5-Bromo-2-(methylthio)pyridine 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

APOSOR15634-1GEA 622 CZK
APOSOR15634-1G
5-Bromo-2-(methylthio)pyridine 98%
5-Bromo-2-(methylthio)pyridine
Vzorec: C₆H₆BrNS
MW: 204,0875 g/mol
Bod tání: 36…41 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03411571
CAS číslo: 51933-78-9

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR