Tisk…
(S)-3-(Aminomethyl)-1-boc-piperidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR15672-1GEA 2740 CZK
APOSOR15672-1G APOSOR15672-10G APOSOR15672-5G
(S)-3-(Aminomethyl)-1-boc-piperidine 97%
(S)-3-(Aminomethyl)-1-boc-piperidine
Vzorec: C₁₁H₂₂N₂O₂
MW: 214,31
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03839877
CAS číslo: 140645-24-5