Tisk…
2-Hydrazinopyrazine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
APOSOR16081-1GEA 1580 CZK
APOSOR16081-1G
2-Hydrazinopyrazine 97%
2-Hydrazinopyrazine
Vzorec: C₄H₆N₄
Bod tání: 109…113 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04114555
CAS číslo: 54608-52-5