5-Amino-8-chloroquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR16165-1GEA
14920
CZK
APOSOR16165-1G
APOSOR16165-250MG
5-Amino-8-chloroquinoline
5-Amino-8-chloroquinoline
Vzorec:
C₉H₇ClN₂ Bod tání: 147…149 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD09802113 CAS číslo: 75793-58-7 |