3-Isoxazolecarboxylic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR16167-5GEA
4070
CZK
APOSOR16167-5G
APOSOR16167-1G
APOSOR16167-25G
3-Isoxazolecarboxylic acid 96%
3-Isoxazolecarboxylic acid
Vzorec:
C₄H₃NO₃ MW: 113,07 g/mol Bod tání: 149…152 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD06738796 CAS číslo: 3209-71-0 |