1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR16623-1GEA
2070
CZK
APOSOR16623-1G
APOSOR16623-5G
APOSOR16623-500MG
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Vzorec:
C₁₁H₁₉BN₂O₂ MW: 222,0918 g/mol Bod tání: 70…76 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09864190 CAS číslo: 1046832-21-6 |