1-Boc-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR16624-250MGEA
953
CZK
APOSOR16624-250MG
APOSOR16624-5G
APOSOR16624-1G
1-Boc-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 98%
1-Boc-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Vzorec:
C₁₆H₂₇BN₂O₄ MW: 322,2076 g/mol Bod tání: 109…113 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09027070 CAS číslo: 1073354-70-7 |