Tisk…
6-(Benzyloxy)-1H-indole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR1675-1GEA 417 CZK
APOSOR1675-1G
6-(Benzyloxy)-1H-indole 98%
6-(Benzyloxy)-1H-indole
Vzorec: C15H13NO
MW: 223,28 g/mol
Bod tání: 114…117 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00053554
CAS číslo: 15903-94-3