Tisk…
Methyl-3,5-dibromosalicylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR16842-100GEA 10150 CZK
APOSOR16842-100G APOSOR16842-25G
Methyl-3,5-dibromosalicylate
Methyl-3,5-dibromosalicylate
Vzorec: C₈H₆Br₂O₃
MW: 309,94
Bod tání: 150…152 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017534
CAS číslo: 21702-79-4