Tisk…
Methyl-3-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR16909-1GEA 4170 CZK
APOSOR16909-1G
Methyl-3-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Methyl-3-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Vzorec: C₉H₇ClN₂O₂
MW: 210,62
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07021500
CAS číslo: 900019-34-3