Tisk…
Methyl-3-formylbenzoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR16949-5GEA 2900 CZK
APOSOR16949-5G
Methyl-3-formylbenzoate 98%
Methyl-3-formylbenzoate
Vzorec: C₉H₈O₃
MW: 164,1600 g/mol
Bod tání: 48…52 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00189379
CAS číslo: 52178-50-4