Tisk…
(S)-2-(Benzyloxycarbonylamino)-3-phenylpropanoic acid 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR17020-100GEA 1990 CZK
APOSOR17020-100G
(S)-2-(Benzyloxycarbonylamino)-3-phenylpropanoic acid 95+%
(S)-2-(Benzyloxycarbonylamino)-3-phenylpropanoic acid
Vzorec: C₁₇H₁₇NO₄
MW: 299,3 g/mol
Bod tání: 85…90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00020418
CAS číslo: 1161-13-3
EINECS: 214-599-3