2-Amino-3,7-dihydropyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-one
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR17058-1GEA
4570
CZK
APOSOR17058-1G
APOSOR17058-5G
APOSOR17058-250MG
2-Amino-3,7-dihydropyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-one
2-Amino-3,7-dihydropyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-one
Vzorec:
C₆H₆N₄O MW: 150,14 g/mol Bod tání: 323…324 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09033259 CAS číslo: 7355-55-7 |