Tisk…
Methyl-3-bromo-5-methoxybenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR17115-1GEA 13720 CZK
APOSOR17115-1G
Methyl-3-bromo-5-methoxybenzoate
Methyl-3-bromo-5-methoxybenzoate
Vzorec: C₉H₉BrO₃
Bod varu: 156…157 °C/4mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11042779
CAS číslo: 56709-70-7