Tisk…
(R)-3-Methylmorpholine hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR17129-1GEA 500 CZK
APOSOR17129-1G
(R)-3-Methylmorpholine hydrochloride 97%
(R)-3-Methylmorpholine hydrochloride
Vzorec: C₅H₁₂ClNO
MW: 137,6100 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18382515
CAS číslo: 953780-78-4