Tisk…

2,4,6-Trichloropyrimidine-5-carbaldehyde

Dodavatel: Apollo Scientific

Nebezpečí

APOSOR17605-5GEA 1290 CZK
APOSOR17605-5G APOSOR17605-25G
2,4,6-Trichloropyrimidine-5-carbaldehyde
2,4,6-Trichloropyrimidine-5-carbaldehyde
Vzorec: C₅HCl₃N₂O
MW: 211,43 g/mol
Bod tání: 131…132 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02257700
CAS číslo: 50270-27-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR