Ethyl-3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR17692-100GEA
3770
CZK
APOSOR17692-100G
Ethyl-3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate 97%
Ethyl-3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
Vzorec:
C₆H₉N₃O₂ MW: 155,16 g/mol Bod tání: 103…106 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005238 CAS číslo: 6994-25-8 |