Tisk…
tert-Butyl-2-((diphenylmethylene)amino)acetate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR17705-100GEA 3280 CZK
APOSOR17705-100G
tert-Butyl-2-((diphenylmethylene)amino)acetate 98%
tert-Butyl-2-((diphenylmethylene)amino)acetate
Vzorec: C₁₉H₂₁NO₂
MW: 295,382 g/mol
Bod tání: 114…115 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134280
CAS číslo: 81477-94-3