Tisk…
3-(Cyanomethoxy)phenylboronic acid 95%
APOSOR17814-250MGEA 0 CZK
APOSOR17814-250MG APOSOR17814-1G
3-(Cyanomethoxy)phenylboronic acid 95%
3-(Cyanomethoxy)phenylboronic acid
Vzorec: C₈H₈BNO₃
MW: 176,9700 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09908169
CAS číslo: 947533-25-7