Tisk…
α,α,α,3,4-Pentachlorotoluene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
APOSOR17904-25GEA 2490 CZK
APOSOR17904-25G APOSOR17904-500G
α,α,α,3,4-Pentachlorotoluene 98%
α,α,α,3,4-Pentachlorotoluene
Vzorec: C₇H₃Cl₅
MW: 264,3637 g/mol
Bod tání: 26 °C
Hustota: 1,576 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00018820
CAS číslo: 13014-24-9
EINECS: 235-869-7
UN: 1759
ADR: 8,II