4-Hydroxyindanone
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR18351-1GEA
417
CZK
APOSOR18351-1G
4-Hydroxyindanone
4-Hydroxyindanone
Vzorec:
C₉H₈O₂ MW: 148,161 g/mol Bod tání: 242…244 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00143330 CAS číslo: 40731-98-4 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...