Tisk…
Cyclopropyl phenyl sulphide
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
APOSOR18541-1GEA 622 CZK
APOSOR18541-1G
Cyclopropyl phenyl sulphide
Cyclopropyl phenyl sulphide
Vzorec: C₉H₁₀S
MW: 150,24 g/mol
Bod varu: 62…63 °C/1mmHg
Hustota: 1,045 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 92 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009684
CAS číslo: 14633-54-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III