Tisk…
5-Chlorothiophene-2-carbonyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
APOSOR200094-25GEA 2490 CZK
APOSOR200094-25G
5-Chlorothiophene-2-carbonyl chloride 97%
5-Chlorothiophene-2-carbonyl chloride
Vzorec: C5H2Cl2OS
MW: 181,04 g/mol
Bod tání: 4 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00043886
CAS číslo: 42518-98-9
UN: 3265
ADR: 8,II