3-Bromopyridine-N-oxide 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
APOSOR2026-5GEA
1870
CZK
APOSOR2026-5G
APOSOR2026-1G
APOSOR2026-25G
3-Bromopyridine-N-oxide 97+%
3-Bromopyridine-N-oxide
Vzorec:
C₅H₄BrNO MW: 173,9954 g/mol Bod varu: 130 °C/2mmHg Bod tání: 30…40 °C Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01646056 CAS číslo: 2402-97-3 |