3-(2,5-Dimethylphenylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
|
Varování
|
APOSOR2098-1GEA
0
CZK
APOSOR2098-250MG
APOSOR2098-1G
APOSOR2098-5G
APOSOR2098-25G
3-(2,5-Dimethylphenylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
3-(2,5-Dimethylphenylcarbamoyl)phenylboronic acid
Vzorec:
C₁₅H₁₆BNO₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09027263 CAS číslo: 957061-00-6 |