Tisk…
4-tert-Butylbenzamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR21726-50GEA 9290 CZK
APOSOR21726-50G APOSOR21726-10G APOSOR21726-250G
4-tert-Butylbenzamide 98%
4-tert-Butylbenzamide
Vzorec: C₁₁H₁₅NO
MW: 177,25
Bod tání: 171…715 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017139
CAS číslo: 56108-12-4