Tisk…
2-Bromo-3',5'-di-tert-butyl-4'-hydroxyacetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
APOSOR21940-10GEA 0 CZK
APOSOR21940-10G
2-Bromo-3',5'-di-tert-butyl-4'-hydroxyacetophenone
2-Bromo-3',5'-di-tert-butyl-4'-hydroxyacetophenone
Vzorec: C₁₆H₂₃BrO₂
MW: 327,26 g/mol
Bod tání: 104…107 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00173889
CAS číslo: 14386-64-2
UN: 3261
ADR: 8,III