Tisk…
3-Iodophthalic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR22495-25GEA 2700 CZK
APOSOR22495-25G APOSOR22495-100G
3-Iodophthalic acid 95%
3-Iodophthalic acid
Vzorec: C₈H₅IO₄
MW: 292,0300 g/mol
Bod tání: 178…182 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00275568
CAS číslo: 6937-34-4