Tisk…
2-Methyl-4-thiazolecarboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR23080-5GEA 0 CZK
APOSOR23080-5G APOSOR23080-250MG APOSOR23080-1G
2-Methyl-4-thiazolecarboxylic acid
2-Methyl-4-thiazolecarboxylic acid
Vzorec: C₅H₅NO₂S
MW: 143,1637 g/mol
Bod tání: 145…150 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03407332
CAS číslo: 35272-15-2