Tisk…
2,1,3-Benzothiadiazol-5-yl isothiocyanate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR23128-250MGEA 5530 CZK
APOSOR23128-250MG APOSOR23128-1G
2,1,3-Benzothiadiazol-5-yl isothiocyanate
2,1,3-Benzothiadiazol-5-yl isothiocyanate
Vzorec: C₇H₃N₃S₂
Bod tání: 96…97 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02681895
CAS číslo: 337508-62-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III