Tisk…
4-(Thiophen-2-yl)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR23163-5GEA 4170 CZK
APOSOR23163-5G
4-(Thiophen-2-yl)benzoic acid
4-(Thiophen-2-yl)benzoic acid
Vzorec: C₁₁H₈O₂S
MW: 204,25 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00690742
CAS číslo: 29886-62-2